RDD021
Dodecilsulfato de sódio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
descrição
anionic
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.0%
qualidade
free-flowing
peso molecular
288.38 g/mol
Impurezas
≤0.06 meq/g Titr. Base
≤4.0% unsulfated alcohols
≥96.0% fatty alcohols
perda
≤1.0% loss on drying
pf
204-207 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
Absorção UV
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.