L5750
Dodecilsulfato de sódio
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
peso molecular
288.38 g/mol
número de agregação
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
pf
204-207 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
solubilidade
water: soluble
HLB
40
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- to dissolve insoluble purple formazan in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- to perform SDS–PAGE of yeast tubulin
- as an additive in linolenic acid solution to assess the total antioxidative activity (TAA) of the bacteria using the linolenic acid test (LA-test)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?