I8021
L-N6-(1-Iminoethyl)lysine dihydrochloride
Sinônimo(s):
L-Lysine ω-acetamidine dihydrochloride, L-NIL dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CC(=N)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.2ClH/c1-6(9)11-5-3-2-4-7(10)8(12)13;;/h7H,2-5,10H2,1H3,(H2,9,11)(H,12,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
chave InChI
OQIBCXRAFAHXMM-KLXURFKVSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS2(4843)
Aplicação
- to study its effects on leptin-induced modulation of fibronectin type III domain-containing five (FNDC5)/irisin in myocytes and fat cells of murine
- to study its effects on leptin-induced inflammation in hepatocytes
- to block the production of nitric oxide in mice bone marrow mesenchymal stromal cells (BMSCs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?