I134
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
calculated mol wt 173.22 g/mol
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3