H7278
NG-Hydroxy-L-arginine acetate salt
Sinônimo(s):
NOHA acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
204 °C
solubilidade
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(=N)NO)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
chave InChI
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3