Documentos Principais
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite gas-drying unit
pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Gas drying unit
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
  • Molded-polycarbonate column (25/8 in. O.D. × 113/8 in.) filled with 1.25 pounds of 8-mesh indicating Drierite supported with stainless steel coil and felt filters.
  • Water-vapor capacity: 50 g.
  • Safe for working pressures up to 90 psig.
  • Flow rate should be 200 L/hr or 0.1 scfm for maximum efficiency.
  • Regenerate by heating granules on a tray for 1 hr at 200 °C.
  • Hose barbs will fit 1/4 to 3/8 in. tubing.
Informações legais
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)