Key Documents
371238
Labclear gas filter
Refillable, weight 400 g(volume)
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
C × P
14 in. × 2 in.
peso
400 g(volume)
Descrição geral
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informações legais
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)