Documentos Principais
Z106917
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size L
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
tamanho
L
24 in. × 34 1/2 in.
espessura
1/2 in.
Descrição geral
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)