Key Documents
64751
Supelco
Drying Column with Frit, 400mm x 22mm OD
Sinônimo(s):
Specialty Glass Column
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
técnica(s)
LPLC: suitable
Nível de qualidade
C × D.E.
400 mm × 22 mm
compatibilidade
for use with US EPA Protocol
Características e benefícios
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)