Documentos Principais
919381
Sigma-Aldrich
CCW16
≥95%
Sinônimo(s):
N-Benzyl-2-chloro-N-(4-(4-methoxyphenoxy)phenyl)acetamide, E3 ubiquitin ligase ligand, Ligand for PROTAC® research, RNF4-targeting ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
381.85
NACRES:
NA.22
ligand
CCW16
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C(OC2=CC=C(N(CC3=CC=CC=C3)C(CCl)=O)C=C2)C=C1
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of