916714
A1V2PF2-NHEt
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-Aminopropanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP ligand, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
A1V2PF2
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O)C
Categorias relacionadas
Aplicação
A1V2PF2-NHEt conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Outras notas
In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP)-dependent Protein Erasers (SNIPERs)
SNIPERs−Hijacking IAP activity to induce protein degradation
E3 Ligase Ligands for PROTACs: How They Were Found and How to Discover New Ones
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)