917443
BocA1V2PF2-NHC6-NH2
Sinônimo(s):
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((6-aminohexyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Produtos recomendados
ligand
BocA1V2PF2
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C36H57FN6O6/c1-24(40-35(48)49-36(2,3)4)31(44)42-30(26-13-8-7-9-14-26)34(47)43-22-12-15-29(43)33(46)41-28(23-25-16-18-27(37)19-17-25)32(45)39-21-11-6-5-10-20-38/h16-19,24,26,28-30H,5-15,20-23,38H2,1-4H3,(H,39,45)(H,40,48)(H,41,46)(H,42,44)/t24-,28-,29-,
chave InChI
PVBBARWLUGITSU-DFZCOPKLSA-N
Aplicação
Building blocks in this series:
916714 BocA1V2PF2
917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)