919411
CCW16-C6-BocNH
Sinônimo(s):
tert-Butyl (6-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)hexyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
CCW16
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C32H39ClN2O5/c1-32(2,3)40-31(37)34-21-9-4-5-10-22-38-27-17-19-29(20-18-27)39-28-15-13-26(14-16-28)35(30(36)23-33)24-25-11-7-6-8-12-25/h6-8,11-20H,4-5,9-10,21-24H2,1-3H3,(H,34,37)
chave InChI
YTSXJHIPEILIQY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
919411-50MG | 4065265339032 |