901496
Pomalidomide-C6-CO2H
≥98%
Sinônimo(s):
7-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)heptanoic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3NCCCCCCC(O)=O)=O
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.