910449
Pomalidomide-PEG2-butyl CO2H
≥95%
Sinônimo(s):
7-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-2-oxoethoxy)ethoxy)heptanoic acid, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-2-2-6-acid, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCCCCCC(O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C24H29N3O9/c28-18-10-9-17(22(32)26-18)27-23(33)15-6-5-7-16(21(15)24(27)34)25-19(29)14-36-13-12-35-11-4-2-1-3-8-20(30)31/h5-7,17H,1-4,8-14H2,(H,25,29)(H,30,31)(H,26,28,32)
chave InChI
PTXYFBNBOJXGJO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
910449-50MG |