919357
(S,R,S)-AHPC-PEG1-piperazine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-3,3-dimethyl-2-(3-(2-(piperazin-1-yl)ethoxy)propanamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand-linker conjugate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)CCOCCN4CCNCC4.Cl
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)