Documentos Principais
536490
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
BEMP resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
2.0-2.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
chave InChI
ACRRVYBBQUZACX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymer-supported base used for deprotonation and N-alkylation of weakly acidic heterocycles.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A convenient 'catch and release' synthesis of fused 2-alkylthio-pyrimidinones mediated by polymer-bound BEMP.
Gregory L. Adams et al.
Tetrahedron Letters, 44, 5041-5045 (2003)
A study of polymer-supported bases for the solution phase synthesis of glycosyl trichloroacetimidates.
Jose Luis Chiara, Lourdes Encinas and Beatriz Diaz
Tetrahedron Letters, 46, 2445-2448 (2005)
Ying Wang et al.
Organic letters, 7(5), 925-928 (2005-02-25)
1,2,4-Oxadiazoles can be rapidly and efficiently synthesized from a variety of readily available carboxylic acids and amidoximes using either method A or method B. The use of commercially available polymer-supported reagents combined with microwave heating resulted in high yields and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
536490-25G4061832945781
536490-1G4061826223093
536490-5G4061832945798