20025
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
BEMP
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.477
pb
74 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
chave InChI
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of a 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxepin-5-one.
- As catalyst in the alkylation reactions of carbon acids.
- As organocatalyst in the controlled "immortal" ring-opening polymerization (iROP) of six-membered cyclic carbonates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?