Documentos Principais
79416
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-t-Bu solution
~2.0 M in THF
Sinônimo(s):
1-tert-Butyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H39N7P2
Número CAS:
Peso molecular:
367.45
Beilstein:
5759205
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
concentração
~2.0 M in THF
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H39N7P2/c1-14(2,3)15-22(17(4)5,18(6)7)16-23(19(8)9,20(10)11)21(12)13/h1-13H3
chave InChI
CJTQESMNKMUZAO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Extremely strong and hindered neutral nitrogen base; it is about 109 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 21.45]. Stable to hydrolysis and unaffected by alkylating agentscitation; Highly selective basecitation; Deprotonation of phosphinescitation
Extremely strong and hindered neutral nitrogen base; it is about 109 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 21.45]. Stable to hydrolysis and unaffected by alkylating agents; Highly selective base; Deprotonation of phosphines
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M. Falk-Heppner et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 1281-1281 (1989)
R. Schwesinger et al
Liebigs Ann. Chem., 1055-1055 (1996)
F. Uhlig et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 81, 155-155 (1993)