Documentos Principais
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
Sinônimo(s):
BEMP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H31N4P
Número CAS:
Peso molecular:
274.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97% (GC)
97% (GC)
Formulário
liquid
concentração
1 M in hexane
Impurezas
≤0.10% water
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
chave InChI
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)