Key Documents
79432
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H33N4P
Número CAS:
Peso molecular:
312.43
Beilstein:
9100965
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (NT)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.509
pb
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
This phosphazene base is 1.4 pK units more basic than the hexamethyl analogue (Cat. No. 79408); Compare also with the analogue BEMP (Cat. No. 20025)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemische Berichte, 127, 2435-2435 (1994)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)