Documentos Principais
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
427.21
Beilstein:
5470923
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
pf
≥260 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
chave InChI
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Phase transfer catalyst directing enolate alkylation towards O-substitution; Starting material for preparing the corresponding fluoride, an extremely reactive naked fluoride, with KF
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)