Documentos Principais
139947
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopropionic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH2BrCHBrCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
231.87
Beilstein:
1721428
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
160 °C/20 mmHg (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Br)CBr
InChI
1S/C3H4Br2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
chave InChI
ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,3-Dibromopropionic acid was used in chemical shift imaging during analysis of multiple samples by multiplex sample NMR methodology. It was used as surrogate standard during extraction and determination of haloacetic acid in drinking water.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)