47787
EPA 552.2 Acids Calibration Mix
certified reference material, in methyl tert-butyl ether (varied)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 552.2
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methyl tert-butyl ether (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)