W530066
Tocopherols
mixed, Low-α type, FCC, FG
Sinônimo(s):
Methyltocols
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
vegetable oil
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1890
índice de refração
n20/D 1.501
p.e.
>200 °C
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
soybeans
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCc2c1c(c(c(c2)O)C)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3
chave InChI
QUEDXNHFTDJVIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W530066-SAMPLE-K | 4061837862793 |
W530066-1KG-K | 4061837862779 |
W530066-5KG-K | 4061837862786 |