69745
δ-Tocotrienol
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-δ-Tocotrienol, 8-Methyltocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Elaeis guineensis
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless to amber
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
chave InChI
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Food samples of vegetable origin by high performance liquid chromatography-fluorescene detection (HPLC-FLD).
- Chicken meat samples by LC-FLD.
- Cereals by normal phase HPLC-FLD.
- Rice bran samples by one-step equilibrium extraction method coupled to reversed-phase HPLC combined with dual wavelength ultraviolet-visible (UV-Vis) detector.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?