T0577
D-δ-Tocotrienol
from rice, ≥65% (GC)
Sinônimo(s):
(R-(E,E))-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rice
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
≥65% (GC)
cor
yellow to orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2)O)C)(CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)C
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
chave InChI
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?