07205
α-Tocotrienol
analytical standard
Sinônimo(s):
D-α-Tocotrienol, (R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Elaeis guineensis
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
liquid
viscous liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cor
colorless to amber
aplicação(ões)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
chave InChI
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?