A4926
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
98%
Sinônimo(s):
2,2′-(Ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, BAPTA, Ethylenedioxybis(o-phenylenenitrilo)tetraacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
chave InChI
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)