C1426
Cesium methanesulfonate
used in patch clamp techniques
Sinônimo(s):
CsMSF, CsMeS, Methanesulfonic acid cesium salt
forma
powder
pf
262-264 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3