Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
E3889
Sigma-Aldrich
Ácido etilenoglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N′,N′-tetracético
for molecular biology, ≥97.0%
Sinônimo(s):
EGTA, Ácido egtázico, Ácido etileno-bis(oxietilenonitrilo)tetracético, Ácido glicólico éter diamino tetracético
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
380.35
Beilstein:
1717370
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
perda
≤1.0% loss on drying
pf
241 °C (dec.) (lit.)
atividade externa
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido etilenoglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N′,N′-tetra-cético foi usado:
  • em solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco (DPBS) para induzir o enfraquecimento das junções célula-a-célula
  • como um quelante de cálcio extracelular para estudar a função do cálcio na degeneração das mitocôndrias axonais
  • como componente do tampão de lise para lisar células da mucosa de camundongos para análise de Western blot
Agente quelante útil para a determinação de cálcio na presença de magnésio.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido etileno glicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N′,N′-tetra-acético A é um agente quelante usado para a determinação de cálcio na presença de magnésio.
O ácido etilenoglicol tetra-acético (EGTA) pode quelar o cálcio (Ca2+) em uma proporção de 1:1. Serve como anticoagulante quando dissolvido a 1 g por 100 ml de sangue. O EGTA pode impedir a liberação vesicular no nanodomínio de canais únicos de Ca2+. Esse quelante de metal pode inibir a atividade da pseudolisina.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
David R Whitfield et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(2), 141-148 (2014-06-24)
Depression is a common symptom in dementia with Lewy bodies (DLB), Parkinson disease dementia (PDD), and Alzheimer disease (AD), yet its molecular basis remains unclear and current antidepressants do not appear to be effective. Cerebral zinc has been implicated in
Anita C Bellail et al.
Nature communications, 5, 4234-4234 (2014-06-24)
Ubiquitination governs oscillation of cyclin-dependent kinase (CDK) activity through a periodic degradation of cyclins for orderly cell cycle progression; however, the mechanism that maintains the constant CDK protein levels throughout the cell cycle remains unclear. Here we show that CDK6
Olof Idevall-Hagren et al.
The EMBO journal, 34(17), 2291-2305 (2015-07-24)
The extended synaptotagmins (E-Syts) are ER proteins that act as Ca(2+)-regulated tethers between the ER and the plasma membrane (PM) and have a putative role in lipid transport between the two membranes. Ca(2+) regulation of their tethering function, as well
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should