E8145
Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt
≥97%
Sinônimo(s):
EGTA tetrasodium, Egtazic acid tetrasodium, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid tetrasodium
Ensaio
≥97%
técnica(s)
RNA purification: suitable
solubilidade
H2O: soluble 10%, clear, colorless
aplicação(ões)
life science and biopharma
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCOCCOCCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O10.4Na/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- in media for chelating Ca2+ to facilitate efficient incorporation of Sr2+ into the oocytes
- as a component of phosphatase wash buffer used to wash magnetic beads during dephosphorylation and radiolabeling of RNA segments cross-linked to immunoprecipitated proteins
- as a component of oocyte activation media
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?