A9199
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioXtra, ≥95%
Sinônimo(s):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
índice de refração
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
faixa de pH útil
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
p.e.
165 °C (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?