08569
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinônimo(s):
AMPD, Ammediol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.63 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~10 mmHg ( 152 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
crystalline
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
faixa de pH útil
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
p.e.
151 °C/10 mmHg (lit.)
pf
100-110 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?