Documentos Principais
01810
Sigma-Aldrich
Cicloheximida
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[2-(3,5-Dimetil-2-oxociclohexil)-2-hidroxietil]glutarimida, Actidiona, Naramicina A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
281.35
Beilstein:
88868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
fonte biológica
microbial
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
white to light beige
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
chave InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informações sobre genes
Aplicação
A ciclo-hexamida (CHX) é amplamente utilizada para seleção de cepas de levedura e fungos resistentes à CHX, inibição controlada da síntese de proteínas para detectar proteínas de vida curta, superindução da expressão proteica e indução da apoptose ou facilitação da indução da apoptose por receptores de morte celular. Demonstrou-se que elimina macrófagos seletivamente em placas ateroscleróticas, ativa oócitos equinos sem cumulus e tem propriedades neuroprotetoras.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A ciclo-hexamida inibe a biossíntese de proteínas em células eucarióticas ao ligar-se ao ribossomo 80S.
A cicloheximida (CHX) é um antibiótico produzido por Streptomyces sp. Sua principal atividade biológica é a inibição da tradução em eucariotos, o que leva à interrupção do crescimento celular e à morte celular. A CHX é amplamente utilizada para seleção de cepas de levedura e fungos resistentes a CHX, inibição controlada da síntese de proteínas para detectar proteínas de vida curta e superindução da expressão proteica, bem como para indução da apoptose ou facilitação da indução da apoptose por receptores de morte celular.
Embalagem
1G, 5G
Outras notas
Condições para armazenamento seguro, o que inclui qualquer incompatibilidade. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Actinomycin D from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1410
Actinomycin D
Tumor-suppressive functions of long-chain acyl-CoA synthetase 4 in gastric cancer
Ye X, et al.
IUBMB Life, 68(4), 320-327 (2016)
K Furukawa et al.
The Journal of cell biology, 136(5), 1137-1149 (1997-03-10)
The ability of the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX) to prevent neuronal death in different paradigms has been interpreted to indicate that the cell death process requires synthesis of "killer" proteins. On the other hand, data indicate that neurotrophic factors
Neuronal activity regulates DROSHA via autophagy in spinal muscular atrophy
GG Ines do Carmo, et al.
Scientific Reports, 8(1), 7907-7907 (2018)
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 320(3), 986-993 (2006-12-01)
Macrophages are an essential component of unstable atherosclerotic plaques and play a pivotal role in the destabilization process. We have demonstrated previously that local delivery of the mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor everolimus selectively clears macrophages in rabbit plaques.
Y H Choi et al.
Reproduction (Cambridge, England), 122(1), 177-183 (2001-06-27)
Two different culture media (TCM-199 and follicular fluid), two activation treatments (10 and 50 micromol calcium ionophore l(-1)) and three culture periods with cycloheximide were evaluated to find effective culture conditions for activation of cumulus-free equine oocytes. Oocytes were collected