C4859
Cycloheximide solution
Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CHX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
descrição
suitable for testing specifications (CHO C. growth inhibitor)
Formulário
solution
concentração
100 mg/mL in DMSO
solubilidade
DMSO: soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
chave InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?