18079
Cycloheximide solution
0.1%, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
CHX
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
0.1%
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
chave InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?