29333
Barritt′s Reagent A
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Naphtol, ethanolic solution, VP1 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent A
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
absolute ethanol, 100 mL
α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
adequação
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.