80353
TDA Reagent
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Iron(III) chloride solution, Tryptophan Deaminase Reagent, Ferric chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
Proteus spp.
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?