Documentos Principais
1.05512
Supelco
Iron(III) chloride solution
10% Fe, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ferric Chloride Aqueous Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Iron(III) chloride solution (10% Fe), for analysis EMSURE®
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
concentração
10.0-10.3% (complexometric)
Impurezas
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Fe2+: ≤0.005%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (complexometric): 10.0 - 10.3 %
Free acid (as HCl): ≤ 0.5 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Heavy metals as Pb (as lead): ≤ 0.005 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany