710857
Iron(III) chloride solution
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Ferric chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
índice de refração
n20/D 1.414
densidade
0.868 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- As a mild oxidant for phenolic coupling reaction.
- In dimerizing aryllithiumsand ketone enolates.
- As a mild Lewis acid catalyst to catalyzes ene reactions.
- In Nazarov cyclizations, Michael additions, and acetonation reactions.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?