12322
Iron(III) chloride solution
purum, 45% FeCl3 basis
Sinônimo(s):
Ferric chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
45% (FeCl3)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- polymerizations
- oxidations
- oxidative couplings
- reductions
- C−C bond formation
- Ferrier rearrangement
- one-pot multicomponent condensations
- Friedel-Crafts reactions
- cyclization′s
- glycosidation
- Prins-type cyclisation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?