262560
Mineral Spirits
odorless, contains ≥10 ppm BHT
Sinônimo(s):
Ligroin, Petroleum spirits
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
920-901-0
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 psi ( 21.1 °C)
Formulário
liquid
contém
≥10 ppm BHT
índice de refração
n20/D 1.424
p.e.
179-210 °C
densidade
0.752 g/mL at 25 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mineral spirits is a petrol-based aliphatic hydrocarbon solvent commonly used as degreaser.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)