1.09718
Petroleum
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Petroleum
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.6-7 % (v/v)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.2% Aromatics (as naphthalene)
kinematic viscosity
1.23 cSt(40 °C)
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C
solubilidade
insoluble <0.001 g/L
densidade
0.749-0.761 g/cm3 at 25 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Aromatics (as naphthalene): ≤ 0.2 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.01 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup