Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
1.01775
Supelco
Benzina de petróleo
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Sinônimo(s):
Éter de petróleo
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
pressão de vapor
370 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
temperatura de autoignição
260 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-7.4 % (v/v)
Impurezas
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.02% Aromatics (as benzene)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
pb
36-83 °C/1013 hPa
pf
<-80 °C
valor de iodo
≤0.3
valor de peróxido
≤0.8
temperatura de transição
flash point <-21 °C
densidade
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Extratos de Ginkgo Biloba L. exocarp: Utilizando benzina de petróleo para extração de solventes, esta pesquisa explora o potencial antimicrobiano dos extratos de ginkgo biloba L. exocarpo contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina, indicando seu papel significativo em aplicações farmacêuticas (Wei et al., 2024).
  • Criação de mesoporos no catalisador ZSM-5 para produção de aromas: Esta aplicação de benzina de petróleo na síntese de glicerol derivado de biodiesel apresenta um uso inovador em processos catalíticos para melhorar a produção aromática, benéfica tanto para química ambiental como industrial (Kumar et al., 2024).
  • Cromatografia contracorrente de alta velocidade para isômeros neolignanos bioativos: Demonstrando o uso de benzina em técnicas cromatográficas, este método auxilia significativamente no isolamento de compostos orgânicos complexos, cruciais para a pesquisa avançada em química de produtos naturais (Xiao et al., 2024).
  • Ingestão de hidrocarboneto e controle de intoxicações: Embora indiretamente relacionado, o estudo utiliza dados sobre a ingestão de hidrocarbonetos para enfatizar a importância das avaliações de segurança e impacto ambiental no uso de produtos petrolíferos, incluindo benzina, dentro de contextos de saúde pública (Palmer et al., 2023).
Nota de análise
Acidez: ≤ 0,0003 meq/g
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,642-0,655
Intervalo de ebulição (40-60 °C): ≥ 90% (v/v)
Aromáticos (como benzeno): ≤ 0,02%
Compostos de enxofre (como S): ≤ 0,005%
Matéria descolorida por H₂SO₄: ≤ 10 na escala de Hazen
Número de iodo: ≤ 0,3
Valor de peróxido (segundo o método de Wheeler): ≤ 0,8
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,01%
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
ACS, Reagente da ISO
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -21 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4