Documentos Principais
PX0425
Supelco
Éter de petróleo
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352401
p.e.:
30-50 °C/1013 hPa
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
p.e.
30-50 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point <-30 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Nota de análise
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Éter dietílico anhydrous, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
EX0190
Éter dietílico
Metanol HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
MX0475
Metanol
Éter de petróleo boiling range to about 40&#176;C EMPLURA&#174;
Supelco
1.00915
Éter de petróleo
Petroleum ether puriss. p.a., high boiling, bp 60-80&#160;°C
Sigma-Aldrich
32248
Petroleum ether