Key Documents
1.01773
Supelco
Éter de petróleo
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
pressão de vapor
400 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
forma
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
Lim. expl.
1-7 % (v/v)
Impurezas
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
pb
40-80 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point <-30 °C
densidade
0.670 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.640 - 0.670
Boiling range (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol