Documentos Principais
1.01774
Supelco
Éter de petróleo
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
200 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
Lim. expl.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
p.e.
60-80 °C/1013 hPa
valor de iodo
≤0.3
temperatura de transição
flash point -26 °C
densidade
0.68 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C