32299
Éter de petróleo
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
Sinônimo(s):
Hydrotreated light naphtha
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
25.8 psi
Formulário
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
p.e.
40-60 °C (≥ 90%)
valor de iodo
≤0.3
densidade
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Outras notas
The article number 32299-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32299-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32299-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32299-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32299-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32299-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
<-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?