Key Documents
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
Sinônimo(s):
Kerosene
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352401
Número do índice EC:
265-150-3
pressão de vapor
0.75 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
Impurezas
≤1 ppm Sulfur (S)
cor
APHA: ≤20
pb
180-188 °C
temperatura de transição
flash point 54 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
GR
Odorless solvent.
Nota de análise
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 125.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 - 52 °C